Learn More
Fenilbutazona-13C12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylbutazone diphenyl-13C12 |
| CAS | 1325559-13-4 |
| Fórmula molecular | C7 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Butyl-1,2-diphenyl-13C12-pyrazolidine-3,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,15+1,16+1 |
| SMILES | CCCCC1C(=O)N(N([13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2)C1=O)[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]3 |
| Nombre IUPAC | 4-butil-1,2-di((1,2,3,4,5,6-13C6)fenil)pirazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 320.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1927 |