Learn More
Éster de pinacol de ácido fenilborónico , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11936121 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 11936121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445220250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenylboronic acid pinacol ester
CAS 24388-23-6
Punto de fusión 27°C to 31°C
Punto de ebullición 110°C (12.0 Torr)
Temperatura de inflamación 107°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H17BO2
Número MDL MFCD00966985 MFCD31699955
Cantidad 25 g
Sinónimo phenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, phenylboronic acid, pinacol ester, 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl, acmc-209gbq, phenylboronic pinacol ester, phenylboronicacidpinacolester, pinacolboryl benzene
Clave InChI KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane
Peso molecular (g/mol) 204.08
PubChem CID 570673
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylboronic acid pinacol ester