Learn More
Phenylboronic acid neopentylglycol ester, 97%
Código de producto. 11936151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11936151 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 11936151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5123-13-7 | C11H15BO2 | 190.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylboronic acid neopentylglycol ester
CAS 5123-13-7
Punto de fusión 65°C to 67°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C11H15BO2
Número MDL MFCD05663851
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, phenylboronic acid neopentyl glycol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-phenyl, amtb968, fqmsnyzdfmwlgc-uhfffaoysa-n, phenylboronic acid,neopentyl ester, phenylboronic acid neopentylglycol ester, phenyl boronic acid neopentylglycol ester
Clave InChI FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)COB(OC1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
Peso molecular (g/mol) 190.05
PubChem CID 11788741
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.05
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.