Learn More
Ácido fenilborónico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylboronic Acid-d5 |
| CAS | 215527-70-1 |
| Fórmula molecular | C6H2D5BO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | B-Phenylboronic Acid-d5, Dihydroxyphenylborane-d5, NSC 66487-d5, Phenylboric Acid-d5, Phenylboronic Acid-d5, Phenyldihydroxyborane-d5, B-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)boronic Acid, Phenyl-d5-boronic Acid, (Pentadeuterophenyl)boronic Acid, (Perdeuterophenyl)boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | OB(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])O |
| Peso molecular (g/mol) | 126.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0853 |