Learn More
Ácido fenilborónico (95%), TRC
Código de producto. 30411142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411142 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30411142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31959025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylboronic Acid
CAS 98-80-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6H7BO2
Cantidad 25 g
Sinónimo B-Phenylboronic Acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenylboric Acid, Phenylboronic Acid, Phenyldihydroxyborane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
SMILES OB(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido fenilborónico
Peso molecular (g/mol) 121.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0539
Porcentaje de pureza >95