Learn More
Phenylbiguanide, MedChemExpress
Código de producto. 16404586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16404586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16404586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101331
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylbiguanide
Forma física Solid
CAS 102-02-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11N5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo N-Phenylbiguanide PBG 1-Phenylbiguanide
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (846.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC(NC1=CC=CC=C1)=N)=N
Peso molecular (g/mol) 177.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.21
Porcentaje de pureza 98.0%