Learn More
Ácido fenilazosalicílico, TRC
Código de producto. 30133184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133184 100 mg 100 miligramos
30007919 10 mg 10 miligramos
30003445 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319460100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3147-53-3
Fórmula molecular C13 H10 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 242.23
Sinónimo 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid, Mesalazine Imp. I (EP), Phenylazosalicylic Acid
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-[(E)-fenildiazenilo]ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0691
Porcentaje de pureza >95%