Learn More
2-Fenilhidracida de ácido fenilazofórmico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496798 25 g 25 g
15486798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60336.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 538-62-5 | C13H12N4O | 240.266 g/mol
It is a reagent for mercury determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo para la determinación del mercurio.
Solubilidad
Soluble en acetona. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-62-5
Fórmula molecular C13H12N4O
Peso molecular (g/mol) 240.266
Número MDL MFCD00003024
Clave InChI ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
PubChem CID 10860
Nombre IUPAC 1-anilino-3-fenoliminourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
Punto de fusión 119°C to 123°C
Cantidad 25 g
Beilstein 959475
Información de solubilidad Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26