Learn More
Ácido fenilarsónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473334 100 g 100 g
11453334 5 g 5 g
11463334 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11473334 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10625.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 98-05-5 | C6H7AsO3 | 202.041 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-05-5
Fórmula molecular C6H7AsO3
Peso molecular (g/mol) 202.041
Número MDL MFCD00002097
Clave InChI LVKZSFMYNWRPJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenearsonic acid, monophenylarsonic acid, arsonic acid, phenyl, unii-57f9ku116m, kyselina benzenarsonova czech, arsonic acid, as-phenyl, kyselina benzenarsonova, benzenarsonic acid, benzenearsonie acid, acmc-20ajwq
PubChem CID 7365
ChEBI CHEBI:29851
Nombre IUPAC ácido fenilarsónico
SMILES C1=CC=C(C=C1)[As](=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylarsonic acid
Punto de fusión 158°C to 162°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN3465
Índice Merck 14,1067
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.04
Porcentaje de pureza 97%