Learn More
Óxido de fenilarsina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417656 5 g 5 g
11407656 1 g 1 g
11427656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11417656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14674.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 637-03-6 | C6H5AsO | 168.03 g/mol
Phenylarsine oxide is used as a poultry coccidiostat in veterinary medicine. It is also used in a membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de fenilarsina se utiliza como coccidiostático de aves de corral en la medicina veterinaria. También se utiliza en un inhibidor de proteína tirosina fosfatasa con membrana permeable.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, cloroformo, benceno, éter, etanol 50:50 dimetilsulfóxido:1 M ácido clorhídrico (3,0 mg/ml) y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-03-6
Fórmula molecular C6H5AsO
Peso molecular (g/mol) 168.03
Número MDL MFCD00001990
Clave InChI BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
PubChem CID 4778
ChEBI CHEBI:75253
Nombre IUPAC arsorosobenceno
SMILES O=[As]C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylarsine oxide
Punto de fusión 140°C to 160°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3465
Beilstein 2935227
Índice Merck 14,6949
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,chloroform,benzene,ether,ethanol,50:50 dimethyl sulfoxide:1 M hydrochloric acid (3.0mg/ml) and toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.03
Porcentaje de pureza 97%