Learn More
Fenilalaniglicina, TRC
Código de producto. 30427971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427971 100 mg -
30422935 500 mg 500 miligramos
30426540 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP399360100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721-90-4
Fórmula molecular C11H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo L-Phenylalanylglycine, 105: PN: US20130123467 SEQID: 128 Claimed Protein, 10: PN: WO2014063098 TABLE: 5 Claimed Protein, 2-[(2S)-2-Amino-3-phenylpropanamido]acetic Acid, 2-[[(2S)-2-Amino-3-phenylpropanoyl]amino]acetic Acid, 28: PN: WO2016049036 SEQID: 69 Claimed Protein, 3: PN: RU2506269 PAGE: 14 Claimed Sequence, NSC 89182
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[[(2S)-2-amino-3-fenilpropanoil]amino]acético
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylalanylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O3/c12-9(11(16)13-7-10(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1004