Learn More
Fenilalanina, Mikromol™
Descripción
Fenilalanina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Phenylalanine |
| CAS | 150-30-1 |
| Nombres de analitos o componentes | DL-Phenylalanine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as Racemate, Alanine, phenyl-, DL- (8CI), 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DLPA, NSC 9959, Alanine, beta-phenyl- (3CI), (+/-)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (+/-)-Phenylalanine, (+/-)-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid, Aspartame Impurity C as racemate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | NC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-fenilpropanoico |
| Mostrar más |