Learn More
Fenilalanina (L-fenilalanina), LoGiCal
Descripción
Fenilalanina (L-fenilalanina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Phenylalanine |
| CAS | 63-91-2 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Phenylalanine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nateglinide Imp. D (EP), Tyrosine Imp. A (EP), L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4 CI,7 CI,8 CI), (-)-Phenylalanine, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X, GV 112054 X |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-3-fenilpropanoico |
| Mostrar más |