Learn More
Phenylacetylglutamine, MedChemExpress
Código de producto. 16485457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485457 50 mg 50 miligramos
16430489 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW050026
MedChemExpress Phenylacetylglutamine is a colonic microbial metabolite from amino acid fermentation.
Phenylacetylglutamine is a colonic microbial metabolite from amino acid fermentation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetylglutamine
CAS 28047-15-6
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N2O4
Sinónimo NSC 203800 Phenylacetyl-L-glutamine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (378.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (94.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CCC(N)=O)NC(CC1=CC=CC=C1)=O)O
Peso molecular (g/mol) 264.28
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.28
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism