Learn More
Fenilacetilasparagina, Mikromol™
Código de producto. 30051607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051607 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051607 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0765.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenilacetilasparagina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetylasparagine
CAS 2752-49-0
Nombres de analitos o componentes Phenylacetylasparagine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenylacetylasparagine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O4/c13-10(15)7-9(12(17)18)14-11(16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,13,15)(H,14,16)(H,17,18)/t9-/m0/s1
SMILES NC(=O)C[C@H](NC(=O)Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-amino-4-oxo-2-[(2-fenilacetil)amino]butanoico
Peso molecular (g/mol) 250.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0954 g/mol