Learn More
Fenilacetil L-Glutamina, TRC
Código de producto. 30008839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008839 25 mg 25 miligramos
30004486 10 mg 10 miligramos
30004015 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP30650025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28047-15-6
Fórmula molecular C13 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 264.28
Sinónimo N-Phenylacetyl-L-glutamine, Phenylacetylglutamine, L-Glutamine, N2-(2-phenylacetyl)- (ACI), L-Glutamine, N2-(phenylacetyl)- (9CI), Glutamine, N2-(phenylacetyl)-, L- (6CI, 8CI), N2-(2-Phenylacetyl)-L-glutamine (ACI), (2S)-4-Carbamoyl-2-(2-phenylacetamido)butanoic acid, (S)-5-Amino-5-oxo-2-(2-phenylacetamido)pentanoic acid, N-Phenylacetylglutamine, N2-(Phenylacetyl)-L-glutamine, NSC 203800, Phenylacetyl-L-glutamine
Nombre IUPAC (2S)-5-amino-5-oxo-2-[(2-fenilacetil)amino]ácido pentanoico
SMILES NC(=O)CC[C@H](NC(=O)Cc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetyl L-Glutamine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.111
Porcentaje de pureza >95%