Learn More
Disulfuro de fenilacetilo, TRC
Código de producto. 30416115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416115 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30416115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335598250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetyl Disulfide
CAS 15088-78-5
Fórmula molecular C16 H14 O2 S2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Bis(phenylacetyl) Disulfide, Di(phenylacetyl) Disulfide, PADS
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-feniletanioato de S-(2-fenilacetil)sulfanilo
Peso molecular (g/mol) 302.411
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.044