Learn More
Fenilacetil-d5 L-glutamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl-d5-acetyl L-Glutamine |
| CAS | 1331909-01-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 D5 H11 N2 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-Glutamine','N2-[2-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetyl]- (ACI), N2-[2-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetyl]-L-glutamine (ACI), (2S)-5-Amino-5-oxo-2-[[2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetyl]amino]pentanoic acid, Nα-(Phenyl-d5-acetyl)-L-glutamine, Phenylacetyl-d5 L-Glutamine, (2S)-5-Amino-5-oxo-2-[2-(phenyl-d5)acetamido]pentanoic acid, N-Phenylacetyl-L-glutamine-d5, N-Phenylacetyl-L-glutamine-D5 (phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-amino-5-oxo-2-[[2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acetil]amino]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 269.308 |
| Mostrar más |