Learn More
Cloruro de fenilacetil-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylacetyl-d5 Chloride |
| CAS | 216966-11-9 |
| Fórmula molecular | C8H2D5ClO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Phenylacetyl-d5 Chloride, 2-Phenylethanoyl-d5 Chloride, Phenylacetic-d5 Acid Chloride, Phenylacetic-d5 Chloride, Phenylacetyl-d5 Chloride, α-Phenylacetyl-d5 Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | ClC(CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.62 |