Learn More
Fenilacetil CoA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylacetyl CoA |
| CAS | 7532-39-0 |
| Fórmula molecular | C29 H42 N7 O17 P3 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Coenzyme A S-(Phenylacetate), Phenylthio-acetic Acid S-Ester With Coenzyme A, Phenylacetyl Coenzyme A, S-(Benzeneacetate) Coenzyme A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H42N7O17P3S/c1-29(2,24(40)27(41)32-9-8-19(37)31-10-11-57-20(38)12-17-6-4-3-5-7-17)14-50-56(47,48)53-55(45,46)49-13-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-16-35-21-25(30)33-15-34-26(21)36/h3-7,15-16,18,22-24,28,39-40H,8-14H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44)/t18-,22-,23-,24+,28-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)Cc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-feniletanotioato de S-[2-[3-[[(2R)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 885.667 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 885.157 |