Learn More
Cloruro de fenilacetilo (cloruro de bencenoacetilo), TRC
Código de producto. 30343775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343775 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30343775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1888005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetyl Chloride(Benzeneacetyl Chloride)
CAS 103-80-0
Fórmula molecular C8H7ClO
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Phenylacetyl Chloride, 2-Phenylethanoyl Chloride, Phenylacetic Acid Chloride, Phenylacetic Chloride, Phenylacetyl Chloride, alpha-Phenylacetyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC cloruro de 2-fenilacetil
Peso molecular (g/mol) 154.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0185