Learn More
Cloruro de fenilacetilo, 98%
Código de producto. 11484030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484030 100 g 100 g
11494030 500 g 500 g
11431567 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24987.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154,59 g/mol
El cloruro de fenilacetilo se utiliza en la preparación de 1,2-difeniletanona mediante reacción con yodobenceno utilizando tetrafluoroborato de tetrabutilamonio como catalizador de transferencia de fase. Se utiliza ampliamente en la industria química para la fabricación de colorantes y productos farmacéuticos. Desempeña un papel importante en la preparación de la penicilina. Además, se utiliza para preparar ésteres para aromatizantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El cloruro de fenilacetil se utiliza en la preparación de 1,2-difenil-etanona por reacción con yodobenceno utilizando tetrafluoroborato de tetrabutilamonio como catalizador de transferencia de fase. Se utiliza ampliamente en la industria química para la fabricación de colorantes y productos farmacéuticos. Desempeña un papel importante en la preparación de la penicilina. Además, se utiliza para preparar ésteres para aromatizantes.
Solubilidad
Miscible en alcohol y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con aminas, los metales más comunes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-80-0
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00000729
Clave InChI VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
Nombre IUPAC cloruro de 2-fenilacetil
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetyl chloride
Densidad 1.168
Punto de ebullición 225°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Índice de refracción 1.5325
Cantidad 100 g
Número UN UN2577
Beilstein 742254
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación