Learn More
Cloruro de fenilacetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10143660 100 g 100 g
10021470 5 g 5 g
10479630 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10143660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130301000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-80-0
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00000729
Clave InChI VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
Nombre IUPAC cloruro de 2-fenilacetil
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetyl chloride
Nombre de nota 98%
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 94.0°C to 95.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2COCl
Índice de refracción 1.5320 to 1.5330
Cantidad 100 g
Beilstein 09,436
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylacetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylacetyl chloride