Learn More
Fenilacetonitrilo (cianuro de bencilo), Mikromol™
Descripción
Fenilacetonitrilo (cianuro de bencilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylacetonitrile |
| CAS | 140-29-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenylacetonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H7 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phenylacetonitrile, 2-Phenylacetonitrile, Benzylcyanide, Acetonitrile, phenyl- (6CI,7CI,8CI), (Cyanomethyl)benzene, 2-Phenylethanenitrile, Benzeneethanenitrile, Benzyl cyanide, Benzyl nitrile, NSC 118418, NSC 3407, Phenacetonitrile, alpha-Cyanotoluene, alpha-Phenylacetonitrile, alpha-Tolunitrile, omega-Cyanotoluene, Triamterene Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| SMILES | N#CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilacetonitrilo |
| Show More |