Learn More
Fenilacetonitrilo-alfa,alfa-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylacetonitrile-2,2-D2 |
| CAS | 935-66-0 |
| Fórmula molecular | C8 2H2 H5 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile-d2, Acetonitrile-d2, phenyl- (7 CI,8 CI), Dideutero(phenyl)acetonitrile, Benzyl cyanide-2,2-d2, 2,2-Dideuterio-2-phenylacetonitrile, Phenylacetonitrile-2,2-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6H2/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-2-fenilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.07 g/mol |
| Mostrar más |