Learn More
Phenylacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15831321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15831321 1 kg 1 Kg
15821321 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15831321 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8209931000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-82-2
Especificaciones
Punto de fusión 74°C to 77°C
Densidad 1.091 g/cm3 at 97°C
Punto de ebullición 265°C/1013 hPa
Número MDL MFCD00004313
Cantidad 1 kg
Sinónimo Phenylacetic acid, Phenylacetic acid
Peso molecular (g/mol) 136.15