Learn More
Ácido fenilacético, Mikromol™
Código de producto. 17954596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954596 25 mg 25 miligramos
17974546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17954596 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0160.030025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido fenilacético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetic Acid
CAS 103-82-2
Nombres de analitos o componentes Phenylacetic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzylpenicillin Benzathine Imp. B (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Benzylpenicillin Procaine Imp. E (EP), Cyclopentolate Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclopentolate Imp. B (EP), Tropicamide Imp. D (EP), Tropicamide USP Related Compound D, Tropicamide USP RC D, Phenylacetic Acid, Benzeneacetic acid, Acetic acid, phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid, NSC 125718, PAA, Phenylethanoic acid, alpha-Toluic acid, omega-Phenylacetic acid, BRL-2853, Benzylpenicillin Potassium Ph Eur Impurity B, BRL-955, USP Amoxicillin Related Compound A, Ph Eur Amoxicillin Impurity A, Penicinic acid (1), Penicinic acid (2), 8-Hydroxypenillic acid (8-HPA), Phenylacetic acid, Tropicamide Related Compound D, Benzylpenicillin Benzathine Impurity B, Benzylpenicillin Potassium Impurity B, Benzylpenicillin Procaine Impurity E, Carbenicillin Sodium Impurity B, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity B, Tropicamide Impurity D, Carbenicillin Impurity B, Cyclopentolate Impurity B, Benzylpenicillin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 136.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524 g/mol