Learn More
Fenilacetamida, Mikromol™
Descripción
Fenilacetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylacetamide |
| CAS | 103-81-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenylacetamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilacetamida |
| Mostrar más |