Learn More
Fenilacetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049652 100 mg 100 miligramos
30050265 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049652 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0169.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenilacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Nombres de analitos o componentes Phenylacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Phenylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-fenilacetamida
Peso molecular (g/mol) 135.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684 g/mol