Learn More
Fenilacetaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10705601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10705601 500 g Frasco de vidrio 500 g
10011460 5 g Frasco de vidrio 5 g
10306970 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10705601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130275000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 101-48-4
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00008487
Clave InChI WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 60995
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxietilbenceno
SMILES COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 98%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.004g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H14O2
Fórmula lineal C6H5CH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
Cantidad 500 g
Beilstein 07, 293
Gravedad específica 1.002 to 1.006 (25°/25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación