Learn More
Fenilacetaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463008 500 g 500 g
11453008 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18730.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 101-48-4 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-48-4
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00008487
Clave InChI WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 60995
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxietilbenceno
SMILES COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Spécification
Nombre del producto químico o material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Densidad 1.004
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 500 g
Beilstein 879360
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.