Learn More
Fenilacetaldehído, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10058311 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10058311 100 g Frasco de vidrio 100 g
10292332 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10058311 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 370911000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.50€
    47.65€ / 100 g
    Ahorro 7.85€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-78-1
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00006993
Clave InChI DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
Nombre IUPAC 2-fenilacetaldehído
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetaldehyde
Nombre de nota 98%
Acidez 5mg KOH/g max.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0290g/mL
Punto de ebullición 193.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CHO
Índice de refracción 1.5250 to 1.5320
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 292
Índice Merck 15, 7377
Gravedad específica 1.029
Información de solubilidad Solubility in water: 2.210g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Estabilizante approx. 0.01% citric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylacetaldehyde, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.