Learn More
Fenilacetaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404040 25 g 25 g
11452407 100 g 100 g
11462407 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14263.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
Phenylacetaldehyde is used for the preparation of fragrances and polymers like polyesters, which find application as a rate controlling additive in polymerization reactions. It is an active component of fragrances and floral scent due to its honey-like sweet character and finds application in flavored cigarettes and beverages. It is an insect attractant and utilized in blacklight trap for pests. It is also used as a building block in the synthesis of more complex chemicals, such as resmethrin. Furthermore, it is used in association with acetic anhydride and allyltrimethylsilane in three-component coupling process catalyzed by LiBF4 providing homoallylic acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilacetaldehído se utiliza para la preparación de fragancias y polímeros como poliésteres, que encuentran aplicación como aditivo de control de velocidad en reacciones de polimerización. Es un componente activo de fragancias y aroma floral debido a su carácter dulce parecido a la miel y encuentra aplicación en bebidas y cigarrillos aromatizados. Es un atrayente de insectos y se utiliza en la trampa de luz negra para plagas. También se utiliza como un bloque básico en la síntesis de productos químicos más complejos, como la resmetrina. Además, se utiliza en asociación con anhídrido acético y aliltrimetilsilano en el proceso de acoplamiento de tres componentes catalizado por LiBF4 que proporciona acetatos homoalílicos.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter dietílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-78-1
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00006993
Clave InChI DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
Nombre IUPAC 2-fenilacetaldehído
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetaldehyde
Densidad 1.075
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 25 g
Beilstein 385791
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,7265
Información de solubilidad Miscible with alcohol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylacetaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzeneacetaldehyde