Learn More
Fenil vinil sulfona, TRC
Código de producto. 30420709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420709 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30420709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3383301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl Vinyl Sulfone
CAS 5535-48-8
Fórmula molecular C8H8O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl Phenyl Sulfone, NSC 35394, URI 744, Vinylsulfonylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC etenilsulfonilbenceno
Peso molecular (g/mol) 168.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0245