Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl vinyl sulfide |
| Nombre de nota | 97% |
| CAS | 1822-73-7 |
| Densidad | 1.0400g/mL |
| Punto de ebullición | 94°C to 95°C (25.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 45°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C8H8S |
| Fórmula lineal | C6H5SCH=CH2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenyl vinyl sulfide
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación