Learn More
Fenil trifluorometil sulfuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl trifluoromethyl sulfide |
| Densidad | 1.249 |
| Punto de ebullición | 140°C to 142°C |
| Temperatura de inflamación | 37°C (98°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Índice de refracción | 1.4655 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 2043134 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.18 |
| Mostrar más |