Learn More
Fenil trifluorometil sulfuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338235 1 g 1 g
11348235 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10114.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-56-4 | C7H5F3S | 178.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-56-4
Fórmula molecular C7H5F3S
Peso molecular (g/mol) 178.17
Número MDL MFCD00040839
Clave InChI YQQKTCBMKQQOSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl trifluoromethyl sulfide, trifluoromethylthiobenzene, trifluoromethylthio benzene, trifluoromethyl thio benzene, benzene, trifluoromethyl thio, trifluoromethyl phenyl sulfide, phenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem10400, phenyl trifluoromethylsulfide
PubChem CID 68011
Nombre IUPAC trifluorometilsulfanilbenceno
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl trifluoromethyl sulfide
Densidad 1.249
Punto de ebullición 140°C to 142°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.4655
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 2043134
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 98%