Learn More
Trifluoroacetato de fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429217 25 g 25 g
11419217 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21304.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 500-73-2 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-73-2
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.121
Número MDL MFCD00039232
Clave InChI DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
PubChem CID 68143
Nombre IUPAC fenil 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl trifluoroacetate
Densidad 1.276
Punto de ebullición 146°C to 147°C
Temperatura de inflamación 52°C (127°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 98%