Learn More
Trifluoroacetato de fenilo, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10185370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10185370 25 mL 25 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10185370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309450250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl trifluoroacetate
Nombre de nota 98%
CAS 500-73-2
Color Incolora
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 146.0°C to 147.0°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H5F3O2
Fórmula lineal CF3CO2C6H5
Índice de refracción 1.4185 to 1.4225
Número MDL MFCD00039232
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.27
Sinónimo phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
Clave InChI DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC fenil 2,2,2-trifluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 190.12
PubChem CID 68143
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido