Learn More
Tosilato de fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl Tosylate |
| CAS | 640-60-8 |
| Fórmula molecular | C13 H12 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | p-Toluenesulfonic Acid Phenyl Ester, NSC 10407, NSC 14917, Phenyl 4-Methylbenzenesulfonate, Phenyl 4-Toluenesulfonate, Phenyl p-Methylbenzenesulfonate, Phenyl p-Toluenesulfonate, Phenyl Toluenesulfonate, Phenyl Tosylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Oc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.298 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.051 |