Learn More
Sulfona fenil, TRC
Código de producto. 30135152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135152 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30135152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33687025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyl sulfone
CAS 127-63-9
Fórmula molecular C12 H10 O2 S
Cantidad 25 g
Sinónimo Dapsone, Benzene, 1,1′-sulfonylbis-
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC bencenosulfonilbenceno
Peso molecular (g/mol) 218.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0402