Learn More
Fenil sulfóxido, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10407720 25 g Frasco de vidrio 25 g
10616722 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10407720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130970250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 945-51-7
Fórmula molecular C12H10OS
Peso molecular (g/mol) 202.27
Número MDL MFCD00002085
Clave InChI JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
PubChem CID 13679
Nombre IUPAC bencenosulfinilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl sulfoxide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 66.0°C to 71.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 206.0°C to 208.0°C (13.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2SO
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 300
Fieser 01,348; 17,365
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino