Learn More
(Fenil sulfona)-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Phenyl sulfone)-d10 |
| CAS | 21885-27-8 |
| Fórmula molecular | C12 D10 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])S(=O)(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)sulfonilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 228.333 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.103 |