Learn More
Sulfuro de fenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193130 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10591951 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130950250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-66-2
Fórmula molecular C12H10S
Peso molecular (g/mol) 186.27
Número MDL MFCD00003064
Clave InChI LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
Nombre IUPAC fenilsulfanilbenceno
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl sulfide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -40°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 296°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2S
Índice de refracción 1.6317 to 1.6337
Cantidad 25 mL
Beilstein 06, 299
Fieser 06,241
Índice Merck 15, 3371
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol,miscible with benzene,ether and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.