Learn More
Fenil selenocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359026 1 g 1 g
11369026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20194.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2179-79-5 | C7H5NSe | 182.095 g/mol
Phenyl selenocyanate is used as a specific source of nucleophilic and electrophilic selenium species in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenil selenocianato se utiliza como fuente específica de especies de selenio nucleofílico y electrofílico en química sintética.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos, terahidro furano, diclorometano y acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2179-79-5
Fórmula molecular C7H5NSe
Peso molecular (g/mol) 182.095
Número MDL MFCD00216944
Clave InChI NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylselenocyanate, phenylselanyl formonitrile, selenocyanic acid, phenyl ester, acmc-1cgab, phenyl selenocyanate, selenocyanic acid phenyl ester, 2-phenyl-2-selenaethanenitrile
PubChem CID 555340
Nombre IUPAC fenil selenocianato
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl selenocyanate
Densidad 1.484
Punto de ebullición 116°C to 117°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.603
Cantidad 1 g
Número UN UN3440
Beilstein 1617370
Información de solubilidad Miscible with organic solvents,terahydro furan,dichloromethane and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.08
Porcentaje de pureza 98%