Learn More
Salicilato de fenilo, Mikromol™
Descripción
Salicilato de fenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl Salicylate |
| CAS | 118-55-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenyl Salicylate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, Salicylic acid, phenyl ester (8CI), 2-Phenoxycarbonylphenol, NSC 33406, Phenol salicylate, Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl salicylate, Salol, Salphenyl, Seesorb 201, Seesorb K 201, Phenyl Salicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | fenil 2-hidroxibenzoato |
| Mostrar más |