Learn More
Salicilato de fenilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10020290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10020290 250 g Jarra de plástico para polvo 250 g
1 options
Código de producto. 10020290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2840/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 118-55-8
Punto de fusión 40°C
Color Blanco
Punto de ebullición 172°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C13H10O3
Número MDL 2213
Cantidad 250 g
Sinónimo phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
Clave InChI ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Nombre IUPAC fenil 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 214.22
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2