Learn More
Salicilato de fenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945091 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10552761 250 g Frasco de vidrio 250 g
10647522 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11945091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Fenil salicilato, 99 %, C13H10O3, número CAS-118-55-8, salol, salfenil, fenil salicilato, 2-fenoxicarbonilfenol, ácido salicílico, fenil éster, ácido benzoico, 2-hidroxi-, fenil éster, fenil-2-hidroxibenzoato, musol, fenol salicilato, ácido 2-hidroxibenzoico fenil éster, 250 g, 98,5 % mín. (GC)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-55-8
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Clave InChI ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
Nombre IUPAC fenil 2-hidroxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl salicylate
Punto de fusión 40.0°C to 44.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 172.0°C to 173.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 10,76
Índice Merck 15,742
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1% (25°C). Other solubilities: 1g/1.5mL benzene- 1g/5mL amyl alcohol,53g/100g abs.ethanol-470g/100g ethylacetate (25 c),620g/100g methylethylketone-460g/100g toluene(25 c,soluble in chloroform,acetone,ether and oils,s
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2