Learn More
Salicilato de fenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10647522 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10552761 250 g Frasco de vidrio 250 g
11945091 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165080010
Solicitar formato a granel o personalizado
Fenil salicilato, 99 %, C13H10O3, número CAS-118-55-8, salol, salfenil, fenil salicilato, 2-fenoxicarbonilfenol, ácido salicílico, fenil éster, ácido benzoico, 2-hidroxi-, fenil éster, fenil-2-hidroxibenzoato, musol, fenol salicilato, ácido 2-hidroxibenzoico fenil éster, 250 g, 98,5 % mín. (GC)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-55-8
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Clave InChI ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
Nombre IUPAC fenil 2-hidroxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl salicylate
Punto de fusión 40.0°C to 44.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 172.0°C to 173.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2C6H5
Cantidad 1 kg
Beilstein 10,76
Índice Merck 15,742
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1% (25°C). Other solubilities: 1g/1.5mL benzene- 1g/5mL amyl alcohol,53g/100g abs.ethanol-470g/100g ethylacetate (25 c),620g/100g methylethylketone-460g/100g toluene(25 c,soluble in chloroform,acetone,ether and oils,s
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2