Learn More
4-metil-2-(pirimidin-2-il)-1,3-tiazol-5-carboxilato de fenil(piridin-4-il)metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | phenyl(pyridin-4-yl)methyl 4-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| CAS | 1281055-79-5 |
| Fórmula molecular | C21H16N4O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| SMILES | Cc1nc(sc1C(=O)OC(c2ccccc2)c3ccncc3)c4ncccn4 |
| Peso molecular (g/mol) | 388.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.0994 |